Key Documents
542830
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3C(NH2)=NOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
129-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N\C(=N\O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6N2O/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17-18)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3,18H,(H2,16,17)
Clé InChI
GGAPMNUHESBFNK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamidoxime [N′-hydroxy-3,5-bis(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide] is a BAO [3,5-bis(trifluoromethyl)] derivative containing amidoxime as a functional group].
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A novel and specific fluorescence reaction for uracil
Shibata, Takayuki, et al.
Analytica Chimica Acta, 674.2, 234- 238 (2010)