Documents
540684
Sigma-Aldrich
Methyl 2,4-dichlorobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.04
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.557 (lit.)
Point d'ébullition
239 °C (lit.)
Densité
1.386 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
Clé InChI
VCRWILYAWSRHBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl 2,4-dichlorobenzoate is a halogenated aromatic ester. It can be synthesized from 2,4-dichlorobenzoic acid.
Application
Methyl 2,4-dichlorobenzoate may be used in the synthesis of 2,4-dichloro­benzohydroxamic acid.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
2, 4-Dichlorobenzohydroxamic acid.
Shang XM, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(6), o1961-o1962 (2005)