Documents
538434
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Point d'ébullition
204-205 °C (lit.)
Densité
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1nc2ccc(F)cc2o1
InChI
1S/C8H6FNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
NRNWPKNYPQHWPG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May darken in storage
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.78 °C - closed cup