528242
5-Methoxyisophthalic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
275-280 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(cc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-5(8(10)11)2-6(4-7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
POSMIIJADZKUPL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 5-methoxy bis(4-benzyloxy)phenylisophthalate
- 3,5-bis(4-fluorobenzoyl)phenol
- [Cd2(MeO-ip)2(bpp)2]n·nH2O
- [Ni(MeO-ip)(bpp)(H2O)]n·nH2O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable