Principaux documents
524085
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
F3C6H2B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Pf
229-235 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
Clé InChI
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of arylated carbonyl compounds via conjugate addition reaction
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable