Documents
521914
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5-nitrophenyl)-2-butanone
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(NO2)CH(OH)CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
97-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1C(O)CC(C)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO5/c1-7(13)5-10(14)9-6-8(12(15)16)3-4-11(9)17-2/h3-4,6,10,14H,5H2,1-2H3
Clé InChI
MKTFIKYMHQLEDD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Hydroxy-4-(2-methoxy-5- nitrophenyl)-2-butanone is an organic building block.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable