Documents
519626
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methoxy-2,5-dimethylbenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H2(OCH3)(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-5-9(11-3)7(2)4-8(6)10/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
YSSZMKUHFOKNPD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of soluble phenyl-substituted poly (p-phenylenevinylenes) with a low content of structural defects.
Johansson DM, et al.
Macromolecules, 35(13), 4997-5003 (2002)
Synthesis of poly (2-methoxy-5-methyl-1, 4-phenylenevinylene) and its poly (1, 4-phenylenevinylene) copolymers: electrical and third-order nonlinear optical properties.
Lee JI, et al.
Macromolecules, 28(13), 4675-4680 (1995)