Principaux documents
519456
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-nitrobenzene
98%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H4NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
82-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1C#C
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable