Principaux documents
514675
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-difluorobenzoylformate
96%
Synonyme(s) :
Ethyl 3,5-difluorophenylglyoxylate
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3COCO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
247.4 °C (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.56 °C - closed cup