Key Documents
496480
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] succinate
98%
Synonyme(s) :
VEctomer® 4030 vinyl ether
About This Item
Formule linéaire :
[-CH2CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=COCCCCOC(=O)CCC(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-19-11-5-7-13-21-15(17)9-10-16(18)22-14-8-6-12-20-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Clé InChI
XUEAJYHEEJKSLM-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable