Key Documents
478830
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Br2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
81-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(N=C=O)c(Br)c1
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable