Documents
478121
Sigma-Aldrich
3-Ethylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C6H4NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
Point d'ébullition
104 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-2-8-4-3-5-9(6-8)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
DNFZCDLEGMEKMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup