Documents
477915
Sigma-Aldrich
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benz[e]indolium iodide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[I-].CC1=[N+](C)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C