Documents
473456
Sigma-Aldrich
Tris(acetonitrile)tricarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Formule linéaire :
Mo(NCCH3)3(CO)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pf
90 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable