Documents
457175
Sigma-Aldrich
Poly(epichlorohydrin-co-ethylene oxide-co-allyl glycidyl ether)
epichlorohydrin 72-77 wt. %
About This Item
Formule linéaire :
[CH(CH2Cl)CH2O]x(CH2CH2O)y[CH2CH(CH2OCH2CH=CH2)O]Z
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Contient
0.3% antioxidant
Composition
epichlorohydrin, 72-77 wt. %
Viscosité
63-77(100 °C, Mooney, ML 1+4)(lit.)
Température de transition
Tg −36 °C
Densité
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCO.OCC(O)CCl.OCC(O)COCC=C
Application
Oil seals, printing rollers, belting, tubing, sheet and coated fabrics.
Caractéristiques et avantages
Cured polymers have low damping and are flexible over a wide temperature range, impermeable to gases.