Documents
447765
Sigma-Aldrich
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Synonyme(s) :
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H6ClF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
Clé InChI
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable