Principaux documents
447587
Sigma-Aldrich
Dibutylgermanium dichloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]2GeCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
242 °C (lit.)
Densité
1.208 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[Ge](Cl)(Cl)CCCC
Macromolecules, 23, 2346-2346 (1990)