Documents
445584
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolane-4-acetic acid
95%
Synonyme(s) :
(S)-[2,2-Dimethyl-5-oxodioxolan-4-yl]acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D +3.7°, c = 1 in chloroform
Pf
105-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)O[C@@H](CC(O)=O)C(=O)O1
InChI
1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
Clé InChI
IDQOCLIWDMZKBZ-BYPYZUCNSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable