Documents
445428
Sigma-Aldrich
Glycidyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
98%
Synonyme(s) :
2H-Perfluoroethyl glycidyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6F4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.349 (lit.)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)C(F)(F)OCC1CO1
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
52 °C - closed cup