Principaux documents
444693
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(CO2C2H5)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
134-139 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C15H18O6/c1-4-19-13(16)10-7-11(14(17)20-5-2)9-12(8-10)15(18)21-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Samantha Y Chong et al.
Acta crystallographica. Section B, Structural science, 62(Pt 5), 864-874 (2006-09-20)
The crystal structures of triethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-tricarboxylate (I), triethyl-1,3,5-benzenetricarboxylate (II) and tris-2-hydroxyethyl isocyanurate (III) have been determined from conventional laboratory X-ray powder diffraction data using the differential evolution structure solution technique. The determination of these structures presented an unexpectedly wide variation in
Synthesis of Macrocyclic [n. n. n](1, 3, 5) Cyclophane Polylactones.
Kanishi M, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54(12), 3828-3831 (1981)