Documents
441716
Sigma-Aldrich
Bis[1-(tert-butylperoxy)-1-methylethyl]benzene
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4[C(CH3)2OOC(CH3)3]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.48
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
96%
Composition
active oxygen content, 9 wt. %
t1/2
10 hr(110 °C)
Pf
44-48 °C (lit.)
≥80 °C (SADT) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OOC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)OOC(C)(C)C
Application
Free radical polymerization initiator.
Initiates degradation of polypropylene, initiates polymerization and cross-links elastomers and olefins. Acts as a synergist in halogen-containing fire retardant plastics.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Org. Perox. D
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges