Key Documents
434035
Sigma-Aldrich
N,S-Diacetyl-L-cysteine methyl ester
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3COSCH2CH(NHCOCH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −36.0°, c = 1 in methanol
Pf
97-100 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](CSC(C)=O)NC(C)=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E Karg et al.
Journal of dermatological science, 1(1), 39-45 (1990-01-01)
Thiols are of great importance for the regulation of many cellular functions including metabolism, transport and cell protection. In this study the usefulness of L-cysteine methyl and octyl esters, of N,S-diacetyl-L-cysteine methyl ester and glutathione isopropyl ester as cellular cysteine