Documents
425710
Sigma-Aldrich
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Samarium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid samarium(III) salt
About This Item
Formule linéaire :
Sm(SO3CF3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
597.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: samarium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Application
A water-tolerant Lewis acid used in the Aldol reaction of silyl enol ethers with aldehydes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)