416967
Propargyl ether
98%
Synonyme(s) :
Dipropargyl ether, Dipropynyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
55-57 °C/65 mmHg (lit.)
Densité
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C#CCOCC#C
InChI
1S/C6H6O/c1-3-5-7-6-4-2/h1-2H,5-6H2
Clé InChI
HRDCVMSNCBAMAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup