Key Documents
411159
Sigma-Aldrich
β-Nitro-4-(trifluoromethyl)styrene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
94-96 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(cc1)C(F)(F)F