40289
Acétone
semiconductor grade VLSI PURANAL™ (Honeywell 17617)
Synonyme(s) :
Dimethyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
semiconductor grade VLSI PURANAL™ (Honeywell 17617)
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
specification on request
Limite d'explosivité
13.2 %
Couleur
clear colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hydrogen terminated silicon wafer.
- SiC wafers.
- Chromium nitride epilayer on silicon wafer.
The semiconductor grade acetone was also used in a comparative study for observing the effect of various solvents on nitrogen containing promoters (NCPs), which is used in oxidation reaction of 5-hydroxymethylfurfural.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves