Principaux documents
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-m-tolualdehyde
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.535 (lit.)
Pf
31-34 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C