Key Documents
392332
Sigma-Aldrich
Ethyl 7-[1-(4-fluorophenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptenoate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H29FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Pf
110-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C