Principaux documents
380342
Sigma-Aldrich
(1S,2S,5S)-(−)-2-Hydroxy-3-pinanone
99%
Synonyme(s) :
(1S,2S,5S)-2-Hydroxy-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.23
Beilstein:
3196635
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −39°, c = 0.5 in chloroform
pb
245 °C (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2C[C@@H]1[C@](C)(O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O2/c1-9(2)6-4-7(9)10(3,12)8(11)5-6/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-,10-/m0/s1
Clé InChI
VZRRCQOUNSHSGB-BYULHYEWSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup