Principaux documents
378593
Supelco
IWT® TMD-8 hydrogen and hydroxide form
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
Description
self-indicating mixed bed resin
Paramètres
41 °C max. temp.
Matrice
gel
Taille des particules
16-40 mesh
pH de fonctionnement
0-14
Capacité
0.55 meq/mL by wetted bed volume
0.80 meq/g by dry weight
Description générale
A mixture of strong cation and strong anion exchange resins, with capacity indicator. Selective beads change color from blue-green to amber when exchange capacity is reached.
Application
Résine indicatrice. Passe de la couleur bleue-verte à la couleur ambrée quand la capacité d′échange est atteinte
Informations légales
IWT is a registered trademark of U.S. Filter Corp.
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable