Documents
362379
Sigma-Aldrich
Methyl trans-3-methoxyacrylate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCH=CHCO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Point d'ébullition
56 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO\C=C\C(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
AUTCCPQKLPMHDN-ONEGZZNKSA-N
Application
Methyl trans-3-methoxyacrylate may be used in the preparation of:
  • 5- hydroxyquinolines
  • 7-hydroxyquinolines
  • methyl 5-methoxyquinoline-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pierre Bohn et al.
Organic & biomolecular chemistry, 7(12), 2612-2618 (2009-06-09)
This work deals with the design of a bio-oxidisable prodrug strategy for the development of new central selective acetylcholinesterase inhibitors. This prodrug approach is expected to reduce peripheral anticholinesterase activity responsible for various side effects observed with presently marketed AChE