Principaux documents
343978
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(F)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cc(F)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-2-5(9)6(10)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clé InChI
KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable