Documents
343765
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3,5-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,5-Trideuteriobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H3D3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥98% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.908 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc([2H])cc([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,4D,5D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-NHPOFCFZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup