Documents
335592
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
97%
Synonyme(s) :
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-tolunitrile
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H3(F)CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Densité
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F4N/c9-7-3-1-2-6(5(7)4-13)8(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
OGQYJDHTHFAPRN-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup