Key Documents
329975
(+)-Boldine hydrochloride
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H21NO4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.84
Numéro CE :
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
InChI
1S/C19H21NO4.ClH/c1-20-5-4-10-7-15(22)19(24-3)18-12-9-16(23-2)14(21)8-11(12)6-13(20)17(10)18;/h7-9,13,21-22H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
MUGNKMCHLPQCMV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable