Documents
326895
Sigma-Aldrich
Aluminum
wire, diam. 0.25 mm, ≥99.99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
≥99.99%
Forme
wire
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Diamètre
0.25 mm
Point d'ébullition
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable