326054
Yttrium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Chaîne SMILES
O.[Y+3].[Y+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Y/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Clé InChI
WJUZDKUDCZNBJS-UHFFFAOYSA-H
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.