Principaux documents
308218
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2C6H3NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.28
Beilstein:
2645721
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical grade
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
117 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=C=O
InChI
1S/C13H17NO/c1-9(2)11-6-5-7-12(10(3)4)13(11)14-8-15/h5-7,9-10H,1-4H3
Clé InChI
FEUFNKALUGDEMQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Application
2,6-Diisopropylphenyl isocyanate was used in the synthesis of PhsSiORe(NAr)3 by reacting with silylperrhenate in toluene[1].
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Syntheses and reactivity of Ph3SiOReO3, Mes3GeOReO3, and (O3ReOSnPh2OSnPh2OH) 2.
Organometallics, 12(2), 571-574 (1993)