293806
2-Ethyl-3-methoxypyrazine
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
90 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCc1nccnc1OC
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-6-7(10-2)9-5-4-8-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
DPCILIMHENXHQX-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup