Documents
28706
Sigma-Aldrich
trans-Cyclodecene
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.25
Numéro Beilstein :
2036982
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.484
Densité
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCCC\C=C\CCC1
InChI
1S/C10H18/c1-2-4-6-8-10-9-7-5-3-1/h1-2H,3-10H2/b2-1+
Clé InChI
UCIYGNATMHQYCT-OWOJBTEDSA-N
Application
trans-Cyclodecene was used as standard of reference for the quantitative infrared analysis of mixtures of cis- and trans-cyclodecene.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
143.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
62 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Many-membered Carbon Rings. IX. trans-Elimination in Thermal Decomposition of Cyclodecyl Esters1.
Blomquist AT and Goldstein A.
Journal of the American Chemical Society, 77(4), 1001-1003 (1955)