273783
(4-Methylphenoxy)acetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
140-142 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(OCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7-2-4-8(5-3-7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
SFTDDFBJWUWKMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable