Key Documents
271950
Sigma-Aldrich
Acetazolamide
99%
Synonyme(s) :
5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-[Aminosulfonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6N4O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Pureté
99%
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Clé InChI
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbonic anhydrase inhibitor; increases cerebral blood flow.
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits water permeability of membranes by interacting with aquaporins