268445
Isethionic acid ammonium salt
99%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyethanesulfonic acid ammonium salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
138-141 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O4S.H3N/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);1H3
Clé InChI
LLOHIFXFHGMBNO-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable