Documents
258199
Sigma-Aldrich
Copper(II) selenite dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
CuSeO3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
Densité
3.31 g/mL (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
O.O.[Cu++].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/Cu.H2O3Se.2H2O/c;1-4(2)3;;/h;(H2,1,2,3);2*1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
JPJDNSPXIBYJBH-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges