Documents
253022
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro Beilstein :
2694109
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Pf
97-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clé InChI
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
Application
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatizing agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)