Documents
250457
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine chloride calcium salt tetrahydrate
98%
Synonyme(s) :
Choline chloride phosphate calcium salt
About This Item
Formule linéaire :
ClN(CH3)3CH2CH2OPO3Ca·4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.73
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
98%
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Ca++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O