250120
Ethyl 3-ethoxyacrylate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl 3-ethoxy-2-propenoate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.446 (lit.)
Point d'ébullition
195-196 °C (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clé InChI
ITQFPVUDTFABDH-AATRIKPKSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter