248398
4,4′-Oxydianiline
purified by sublimation, 99%
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
10 mmHg ( 240 °C)
Pureté
99%
Forme
solid
Produit purifié par
sublimation
Pf
188-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
426.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
219 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges