Documents
247030
Sigma-Aldrich
(−)-Methyl (S)-2-chloropropionate
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Cl)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Numéro Beilstein :
1720589
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −26°, neat
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
80-82 °C/110 mmHg (lit.)
Densité
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-VKHMYHEASA-N
Application
Chiral starting material.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup