Documents
245143
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxyvalerophenone
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
182-183 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
59.8-62.2 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-4-11(13)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZKCJJGOOPOIZTE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The water adsorption isotherm of 4′-hydroxyvalerophenone with egg phosphatidylcholine (EPC) was studied.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G L Jendrasiak et al.
Biochimica et biophysica acta, 1329(1), 159-168 (1997-11-25)
The effect of phloretin on the hydration, structure and interactive properties of supported phospholipid bilayers has been studied by a combination of direct water adsorption measurements and X-ray diffraction. Adsorption isotherms show that over a wide range of relative vapor